224480
2-Nitrocyclohexanone
99%
Synonyma:
α-Nitrocyclohexanone, 2-Nitrocyclohexan-1-one, 2-Nitrocyclohexanone
About This Item
Doporučené produkty
assay
99%
form
solid
mp
39-43 °C (lit.)
functional group
ketone
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5H,1-4H2
InChI key
SZNILIWUUKKNPE-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)