Přeskočit na
224464
(1S,2R,5S)-(+)-Menthol
99%
Synonyma:
(+)-Menthol, (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 870,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 490,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.27
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-387-8
Beilstein/REAXYS Number:
1902292
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
1 870,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]23/D +48°, c = 10 in ethanol
optical purity
ee: 96% (GLC)
bp
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
mp
43-44 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
(1S,2R,5S)-(+)-menthol is a chiral secondary alcohol. Its alcohol group can be protected as 2-tetrahydrofuranyl ether by reacting with bromotrichloromethane and tetrahydrofuran.
Application
(1S,2R,5S)-(+)-menthol can undergo acylation with acid anhydrides in the presence of trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate to form the corresponding acylated products.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6367043905304280590
description
99%
description
racemic, ≥98.0% (GC)
description
99%
description
primary reference standard
assay
99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
43-44 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
mp
-
mp
77-83 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
bp
103-104 °C/9 mmHg (lit.)
bp
216 °C (lit.)
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
optical purity
ee: 96% (GLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
213.8 °F - closed cup
flash_point_c
101 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)