Hlavní dokumenty
203386
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineární vzorec:
NH4AuCl4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
356.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay:
99.99% trace metals basis
grade:
for analytical purposes
form:
solid
solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
grade
for analytical purposes
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
impurities
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI key
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
Související kategorie
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)