Přeskočit na
202533
1,3-Butadiene diepoxide
97%
Synonyma:
1,2,3,4-Diepoxybutane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 090,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 300,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 850,00 Kč
4 387,50 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H6O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.09
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8614599
2 090,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
25 mmHg ( 56 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
impurities
<3% methylene chloride
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1OC1C2CO2
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Butadiene diepoxide is a versatile organic compound characterized by its diepoxide structure, which features two epoxy groups. This unique configuration allows it to act as an effective crosslinking agent in polymerization processes, enhancing the mechanical strength and thermal stability of resulting materials.
Application
1,3-Butadiene diepoxide can be used:
  • As a precursor to synthesize microstructured poly(amino alcohol ethers) hydrogels for drug delivery and tissue engineering. It helps to enhance mechanical strength and thermal responsiveness of hydrogels.
  • As a cross-linker for the green synthesis of hemostatic epoxy-amine sponge for management of bleeding. It facilitates the formation of a three-dimensional network within the epoxy-amine matrix.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5752772134443451
description
97%
description
analytical standard
description
97%
description
analytical standard
assay
97%
assay
≥95.0% (GC)
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
2-4 °C (lit.)
mp
-
mp
72-76 °C
mp
-
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1464-53-5 + 75-09-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Buenos días, nos han suministrado el producto 202533-1G , querría saber la concentración del producto, es 1g/ml???. Gracias,.
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid with a density of 1.113 g/mL and a molecular weight of 86.09 g/mol. As the minimum purity is 96.5%, the molarity may range from 12.5M (96.5%) - 12.9M (100%). The purity is lot-specific and reported in the product Certificate of Analysis.