Key Documents
43451
Supelco
Stearic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonyma:
1-Octadecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C4C14H36O2
Molekulová hmotnost:
288.45
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)=O
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)