Hlavní dokumenty
187402
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Lineární vzorec:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
187.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
liquid
mp
78-79 °C (lit.)
functional group
chloro
hydroxyl
nitro
SMILES string
OCc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
ULYZTHQGJXPEFT-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol was used in the synthesis of carbamates.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Preparation of carbamates from amines and alcohols under mild conditions.
D'Addona D and Bochet CG.
Tetrahedron Letters, 42(31), 5227-5229 (2001)