183490
4-Phenylpyridine N-oxide
98%
Synonyma:
1-Oxido-4-phenylpyridin-1-ium, 4-Phenylpyridine 1-oxide, 4-Phenylpyridine oxide, p-Phenylpyridine N-oxide
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
powder
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
[O-][n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H9NO/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
VZOPVKZLLGMDDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)