Hlavní dokumenty
594059
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloropyridine N-oxide
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H3Cl2NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
mp
138-142 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
[O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H
InChI key
RFOMGVDPYLWLOC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)