Přeskočit na
171476
Undecanoic acid
98%
Synonyma:
Hendecanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
882,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 230,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)9COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
186.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-964-2
Beilstein/REAXYS Number:
1759287
MDL number:
882,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
228 °C/160 mmHg (lit.), 248-250 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Undecanoic acid was used in the formation of cycloamylose crystals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
89764489662901412
Undecanoic acid analytical standard
Supelco
89764
Undecanoic acid
description
98%
description
analytical standard
description
98 atom % D
description
endotoxin tested, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
assay
98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
bp
228 °C/160 mmHg (lit.), 248-250 °C (lit.)
bp
248-250 °C (lit.), 228 °C/160 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
28-31 °C (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
mp
61-64 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Undecanoic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
>233.6 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 112 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)