Přeskočit na
161144
Biphenyl-4-carbonyl chloride
97%
Akční nabídka
Synonyma:
4-Phenylbenzoyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 880,00 Kč
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 490,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5C6H4COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
216.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-804-8
Beilstein/REAXYS Number:
472842
MDL number:
Assay:
97%
1 880,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
110-112 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, phenyl
SMILES string
ClC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
JPVUWCPKMYXOKW-UHFFFAOYSA-N
Application
Biphenyl-4-carbonyl chloride was used in the preparation of a novel thiourea compound, N-(6-methyl pyridin-2-yl-carbamothioyl)biphenyl-4-carboxamide. It was also used in the preparation of 5-CF3-oxazole analog, 2-{4-[2-(2-biphenyl-4-yl-5-trifluoromethyl-oxazol-4-yl)-ethoxy]-phenoxy}-2-methyl-propionic acid.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
536938P43807129208
description
97%
description
-
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
-
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
110-112 °C (lit.)
mp
103-108 °C (lit.)
mp
166-173 °C (lit.)
mp
122-124 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, phenyl
functional group
phenyl
functional group
-
functional group
phenyl, chloro
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)