Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
104-105 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
Inchi Key
QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)