Přejít k obsahu
C27115
4-Chlorobenzyl alcohol
99%
Synonyma:
1-Chloro-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-Chlorobenzenemethanol, 4-Chlorophenylmethanol, p-Chlorobenzyl alcohol, p-Chlorotoluol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H4CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
142.58
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-852-2
Beilstein/REAXYS Number:
636502
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
234 °C (lit.)
mp
68-71 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4,9H,5H2
InChI key
PTHGDVCPCZKZKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for carboxyl group protection.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)