156361
Hydantoin
98%
Synonyma:
2,4-Imidazolidinedione, Glycolylurea
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
218-220 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C3H4N2O2/c6-2-1-4-3(7)5-2/h1H2,(H2,4,5,6,7)
InChI key
WJRBRSLFGCUECM-UHFFFAOYSA-N
Application
N-benzyl aplysinopsin analogs as anticancer agents
D-glutamic acid based inhibitors
Antidiabetic chromonyl-2,4-thiazolidinediones
GSK-3β inhibitors with brain permeability
Thiazolidinedione derivatives as 15-PGDH inhibitors
Radio-sensitizing agents
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?