Hlavní dokumenty
153664
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H15N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
357.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
232-235 °C (lit.)
functional group
phenoxy
SMILES string
O(c1ccccc1)c2nc(Oc3ccccc3)nc(Oc4ccccc4)n2
InChI
1S/C21H15N3O3/c1-4-10-16(11-5-1)25-19-22-20(26-17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)27-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
IYDYVVVAQKFGBS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4,6-Triphenoxy-1,3,5-triazine was used to study the steric structure effects in the triazine system for formation of polymeric structures.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Carbon and nitrogen coordinated silver (I) polymers of 2, 4, 6-triphenoxy-1, 3, 5-triazine.
Munakata M, et al.
Polyhedron, 20(18), 2321-2327 (2001)