Hlavní dokumenty
15297
Sigma-Aldrich
Boc-2-Abz-OH
≥98.0% (T)
Synonyma:
2-(Boc-amino)benzoic acid, N-Boc-anthranilic acid
About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
237.25
Beilstein/REAXYS Number:
2848891
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (T)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
153-156 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-7-5-4-6-8(9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
InChI key
BYGHHEDJDSLEKK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)