Key Documents
146080
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol hexaacetate
97%
About This Item
Lineární vzorec:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
434.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI key
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c