Přeskočit na
136816
2-Methyl-3-buten-2-ol
98%
Synonyma:
1,1-Dimethylallyl alcohol, 3-Hydroxy-3-methyl-1-butene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
747,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 530,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 520,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 610,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHC(CH3)2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-068-4
Beilstein/REAXYS Number:
1698263
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
747,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
51 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-4-5(2,3)6/h4,6H,1H2,2-3H3
InChI key
HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-3-buten-2-ol is a biogenic volatile organic compound emitted by pine trees and a potential precursor of atmospheric secondary organic aerosol in forested regions. It is an important component of the pheromone of the bark beetle Ips typographus.
Application
2-Methyl-3-buten-2-ol was used to study the kinetics of the gas-phase reaction of OH radicals with 3-methyl-2-butenal.
Reported to be an important component of the pheromone of the bark beetle Ips typographus.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
16235366928866050
description
98%
description
99%
description
97%
description
analytical standard
assay
98%
assay
99%
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
98-99 °C (lit.)
bp
140 °C (lit.)
bp
-
bp
35-38 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-3-buten-2-ol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
51.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
11 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?