Přejít k obsahu
162353
3-Methyl-2-buten-1-ol
99%
Synonyma:
3,3-Dimethylallyl alcohol, Prenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C=CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020334
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-141-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1633479
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1.4 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
expl. lim.
16.3 %
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h3,6H,4H2,1-2H3
InChI key
ASUAYTHWZCLXAN-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methyl-2-buten-1-ol reacts with nitrosocarbonyl benzene to yield 5-hydroxy-isoxazolidines. It is commonly used as fragrance ingredient.
Application
3-Methyl-2-buten-1-ol was used as starting reagent during asymmetric total syntheses of (R)-(+)- and (S)-(-)-umbelactone via Sharpless asymmetric epoxidation reaction.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methyl-2-buten-1-ol
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
124.7 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
51.5 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
556-82-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)