130265
2-Nitropropane
≥96%
Synonyma:
Isonitropropane, Nitro propane
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
~13 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96%
autoignition temp.
802 °F
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
solubility
H2O: slightly soluble
organic solvents: miscible
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
nitro
SMILES string
CC(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
InChI key
FGLBSLMDCBOPQK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?