Merck
360554
Nitromethane
ACS reagent, ≥95%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
61.04
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-876-6
Beilstein/REAXYS Number:
1698205
MDL number:
Assay:
≥95%
Grade:
ACS reagent
Bp:
101.2 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥95%
form
liquid
autoignition temp.
784 °F
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.05% water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
pH
6.4 (20 °C, 0.01 g/L)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
clear for appearance
SMILES string
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
General description
Nitromethane is an aliphatic nitro compound that is commonly used as a solvent for chemical processing and analysis.
Our premium ACS solvents are ideal for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning. They meet or exceed the rigorous standards of the American Chemical Society (ACS), ensuring high-quality results for your research needs.
Premium ACS Solvents: Our solvents meet or exceed the stringent standards set by the American Chemical Society, ensuring high quality and reliability for your laboratory applications.
Replicable and Publishable Results: Designed for consistency, our solvents deliver results that can be reliably reproduced, making them ideal for research that requires publication.
Versatile Applications: Suitable for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning, our solvents cater to a wide range of research needs in the laboratory.
Application
Nitromethane can be used as a solvent in the:
  • FeCl3-catalyzed Friedel-Crafts alkylation of indoles with alcohols.
  • Cobalt-catalyzed dehydration of aldoximes to nitriles.
  • Chemoselective oxidation of alcohols to carbonyl compounds.
  • Gold-catalyzed hydroarylation of aryl-substituted alkynes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitromethane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Skladovací třída
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-52-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)