Vybrat velikost
2 360,00 Kč
6 420,00 Kč
2 360,00 Kč
O této položce
Přeskočit na
Quality Level
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
bp
136 °C (lit.)
density
0.814 g/mL at 20 °C, 0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCC(C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
InChI key
QNVRIHYSUZMSGM-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
1 of 3
Tato položka | ||
|---|---|---|
| assay 99% | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| refractive index n20/D 1.414 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) |
| density 0.814 g/mL at 20 °C, 0.81 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.814 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.814 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 136 °C (lit.) | bp 156-157 °C (lit.) | bp 156-157 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid |
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 128570-100G | 04061838725721 |
| 128570-25G | 04061838725738 |