Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H4ClNS2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
201.70
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
226-235-0
MDL number:
Assay:
≥90%
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
technical grade
Quality Segment
assay
≥90%
mp
198-200 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Sc1nc2cc(Cl)ccc2s1
InChI
1S/C7H4ClNS2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole(CMBZT) reacts with iodine in a molar ratio of 1:1 to form charge-transfer complex (CMBZT)I2.
Application
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole (CMBZT) has been used in the analysis of lipopolysaccharide by negative-ion matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. It has been used in the synthesis of the new mixed ligand silver(I) chloride complex with the heterocyclic thioamide CMBZT and tri(p-tolyl)phosphine. Found to be more sensitive than DHB for analysis of high mannose N-linked glycans. Used in analysis of peptidoglycan muropeptides.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade, ≥90% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay ≥90% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 198-200 °C (lit.) | mp 177-181 °C (lit.) | mp 267-272 °C (lit.) | mp 121-126 °C |
| functional group chloro | functional group - | functional group - | functional group nitrile, nitro, chloro |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
3-decyloxycarbonylmethyl-1,2-dimethyl-3H-benzimidazol-1-ium chloride for synthesis | - | - | - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?