Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 910,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 200,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H6N2S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
231-184-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
2 910,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
267-272 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2nc(S)sc2c1
InChI
1S/C7H6N2S2/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,8H2,(H,9,10)
InChI key
IDPNFKLUBIKHSW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description ≥95% |
| assay 97% | assay ≥96.5% (HPLC), 97% | assay 97% | assay ≥95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 267-272 °C (lit.) | mp - | mp 177-181 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form crystals | form - | form solid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?