Přeskočit na
109231
3-Bromopropionitrile
≥98.0% (GC)
Synonyma:
3-Bromopropanenitrile
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 410,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 320,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
BrCH2CH2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-332-4
Beilstein/REAXYS Number:
1738565
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
1 410,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, nitrile
SMILES string
BrCCC#N
InChI
1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
InChI key
CQZIEDXCLQOOEH-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. 3-Bromopropionitrile was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
477499155678013
description
≥98.0% (GC)
description
≥98.0% (GC)
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
76-78 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.481 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.615 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
functional group
bromo, nitrile
functional group
aldehyde, ester
functional group
-
functional group
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)