Přeskočit na
103772
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride
99%
Synonyma:
Pentafluorobenzoic acid chloride, Perfluorobenzoyl chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 380,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 120,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6F5COCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.52
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-842-4
Beilstein/REAXYS Number:
2054397
MDL number:
Assay:
99%
1 380,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99%
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
density
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChI key
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used for derivatization of 5-androstenediol, testosterone, estradiol , dihydrotestosterone and estrone in a study to determine their serum levels. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used to derivatize dimethylamine(DMA) in study to develop a rapid and accurate GC–MS method for determination of DMA in human urine. 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride was used in a study to detect the presence of Enterobacter cloacae in cultures of Leuconostoc mesenteroide by gas chromatography/mass spectrometry.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)