Merck
1683559
USP
Triethylamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3N
Número de CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
605283
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
familia API
triethylamine
temp. de autoignición
593 °F
lim. expl.
8 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
densidad
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Triethylamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Adapalene
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)