Documentos clave
TX1202
Supelco
Triethylamine
HPLC
Sinónimos:
Triethylamine, acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2)3N
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
204-469-4
bp:
90 °C/1013 hPa
grado
HPLC grade
Nivel de calidad
presión de vapor
72 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
técnicas
HPLC: suitable
color
clearAPHA: ≤20
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
bp
90 °C/1013 hPa
mp
-115 °C
temperatura de transición
flash point -11 °C
solubilidad
133 g/L
densidad
0.73 g/cm3 at 20 °C
Absorción UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.10
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
HPLC
Nota de análisis
Appearance: Clear, free of particulate matter
Assay: 99.5% min
Color (APHA): 20 max
Identity (IR-spectrum): Conforms
UV Absorbance (0.1%, water, 254 nm): 0.10AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 280 nm): 0.04AU max
UV Absorbance (0.1%, water, 300 nm): 0.02AU max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup