1612540
USP
Sevoflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(Fluoromethyl 2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl ether), 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sevoflurane
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Clave InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Also used to prepare standard and control standard solutions by using gas chromatography in conjunction with a flame ionization detector (GC-FID) during impurity analysis of sevoflurane. [1]
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)