1171900
USP
Desflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(Difluoromethoxy)-1,1,1,2-tetrafluoroethane, Difluoromethyl 1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
desflurane
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)OC(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Clave InChI
DPYMFVXJLLWWEU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>200.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 93.33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)