792632
Isoflurane
Sinónimos:
Isoflurane, 1-Chloro-1-(difluoromethoxy)-2,2,2-trifluoroethane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
238 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.302
bp
48.5 °C
density
1.510 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
ether
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChI key
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879) , GLRA1(2741) , GLRB(2743) , KCNK10(54207) , KCNK18(338567) , KCNK2(3776) , KCNK3(3777) , KCNK9(51305)
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?