1538902
USP
Pilocarpine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanone hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
pilocarpine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
202-205 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Clave InChI
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Pilocarpine Hydrochloride Ophthalmic Solution
- Pilocarpine Hydrochloride Tablets
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)