P6503
Pilocarpine hydrochloride
≥99% (titration), powder, muscarinic acetylcholine receptor agonist
Sinónimos:
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanone hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Pilocarpine hydrochloride, ≥99% (titration), powder
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
202-205 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
enfermedades relevantes
epilepsy
cadena SMILES
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Clave InChI
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Información sobre el gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Precaución
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox