Merck
K0250
Sigma-Aldrich
Ácido kaínico monohydrate
≥99% (TLC), powder, ionotropic glutamate receptor (kainate class) agonist
Sinónimos:
Digenina, kainato, 2-Carboxi-3-carboximetil-4-isopropenilpirrolidina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H15NO4 · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
231.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Ácido kaínico monohydrate, ≥99% (TLC)
Quality Level
assay
≥99% (TLC)
form
powder
impurities
Glutamate, free
solubility
H2O: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
InChI key
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
General description
El ácido kaínico monohidratado actúa como agonista de los receptores ionotrópicos de clase kainato del glutamato, iniciando convulsiones y neurodegeneración en los organismos vivos. Se emplea para inducir epilepsia experimental en roedores y explorar los mecanismos subyacentes a la apoptosis neuronal inducida por excitación.
Application
El ácido kaínico (KA) se ha utilizado:
  • para estudiar los mecanismos de la apoptosis inducida por excitación y la epilepsia.
  • para obstaculizar la función mitocondrial ()
  • para inducir la expresión de c-fos en los cerebros de ratón′, dirigiéndose de manera específica al hipocampo dorsal.()
Biochem/physiol Actions
El monohidrato del ácido kaínico altera la función mitocondrial al inducir la liberación de la lactato deshidrogenasa (LDH) y reducir el bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio (MTT). Desencadena también la generación de peróxidos lipídicos, que son mediadores clave para iniciar y regular la inflamación y el estrés oxidativo.
El ácido kaínico monohidratado es un agonista de la clase kainato de los receptores ionotrópicos del glutamato, que induce convulsiones y neurodegeneración in vivo y se utiliza para inducir epilepsia experimental en roedores y para estudiar los mecanismos de apoptosis neuronal inducida por excitación.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página Transportadores de aminoácidos excitadores y Receptores de glutamato (familia de canales iónicos) del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Este compuesto es un producto destacado para la investigación en neurociencia. Pulse aquí para descubrir más productos de neurociencia destacados. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
Disuelva en 1-2 gotas de NaOH 1N, luego complete el volumen con agua o tampón acuoso. Puede conservarse 1- 2 días refrigerado.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Lily M Y Yu et al.
eNeuro, 3(1) (2016-03-30)
Epilepsy is a neurological disorder defined by the presence of seizure activity, manifest both behaviorally and as abnormal activity in neuronal networks. An established model to study the disorder in rodents is the systemic injection of kainic acid, an excitatory
J T Coyle
Ciba Foundation symposium, 126, 186-203 (1987-01-01)
Kainic acid, an acidic pyrolidine isolated from the seaweed Digenea simplex, is the most potent of the commonly used exogenous excitotoxins. The neurotoxic threshold of kainic acid is nearly two magnitudes lower than that of the other receptor-specific agonists, N-methyl-D-aspartic
I Ferrer et al.
Acta neuropathologica, 99(3), 245-256 (2000-02-09)
Caspases play crucial roles in the inflammatory response and in the cell pathway leading to apoptosis. Caspase 1 (ICE), 2 (Nedd2), 3 (CPP32), 6 (Mch2) and 8 (Mch5, FLICE) expression was examined using immunohistochemistry in the brains of rats and
Fudong Liu et al.
Stroke, 40(5), 1842-1848 (2009-03-07)
Over the past 5 years, experimental data have emerged that ischemia-induced cell death pathways may differ in males and females. Cell death in males is triggered by poly(ADP-ribose) polymerase activation and nuclear translocation of apoptosis-inducing factor. We have previously shown
M Nakai et al.
Journal of neurochemistry, 74(2), 647-658 (2000-01-26)
The present study evaluated whether nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) activation contributes to the apoptotic-like death of striatal neurons induced by kainic acid (KA) receptor stimulation. Intrastriatally infused KA (1.25-5.0 nmol) produced substantial neuronal loss as indicated by an 8-73% decrease in
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience