Merck
1396309
USP
Metformina hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,1-Dimetilbiguanida hydrochloride, Metformina
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API family
metformin
manufacturer/tradename
USP
mp
223-226 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
InChI key
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia de la USP de clorhidrato de metformina para ensayos y pruebas específicas.
También se utiliza para preparar disoluciones patrón, reserva de patrón mixto y disoluciones de idoneidad del sistema para valoración, análisis de impurezas y pruebas de rendimiento de acuerdo con las siguientes monografías de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
  • Clorhidrato de merformina
  • Compimidos de pioglitazona y clorhidrato de metformina
  • Compimidos de clorhidrato de metformina
  • Compimidos de gliburida y clorhidrato de metformina
Biochem/physiol Actions
La metformina es un antidiabético que reduce las concentraciones de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Sus efectos metabólicos, entre ellos la inhibición de la gluconeogénesis hepática, están mediados al menos en parte por la activación de la ruta LKB1-AMPK (proteína cinasa activada por AMP). La activación de esta vía también parece estar implicada en las acciones antiproliferativas y proapoptóticas de la metformina en las líneas de células cancerosas.
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad.  .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Determination of metformin in human plasma by high-performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
Cheng CL and Chou CH
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 762(1), 51-58 (2001)
Development and validation of a stability indicating capillary electrophoresis method for the determination of metformin hydrochloride in tablets
Hamdan II, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 53(5), 1254-1257 (2010)
Pioglitazone and Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(4), 3558-3558 (2020)
Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(4), 2822-2822 (2020)
Glyburide and Metformin Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(2), 2128-2128 (2021)