Merck
BP227
1,1-Dimetilbiguanida hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Metformina
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C(=NH)NHC(=NH)N(CH3)2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metformin
Formulario
crystalline
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
223-226 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
Clave InChI
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Metformin hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Metformin Tablets
  • Metformin Oral Solution
  • Metformin and Sitagliptin Prolonged-release Tablets
  • Metformin Prolonged-release Tablets
  • Metformin and Sitagliptin Tablets
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    La metformina es un antidiabético que reduce las concentraciones de glucosa en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Sus efectos metabólicos, entre ellos la inhibición de la gluconeogénesis hepática, están mediados al menos en parte por la activación de la ruta LKB1-AMPK (proteína cinasa activada por AMP). La activación de esta vía también parece estar implicada en las acciones antiproliferativas y proapoptóticas de la metformina en las líneas de células cancerosas.
    Envase
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Producto relacionado
    Referencia del producto
    Descripción
    Precios
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 1
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)
    Visite la Librería de documentos
    Maryam Fatehi-Agdam et al.
    Drug research, 71(1), 17-25 (2020-09-29)
    Gastric cancer is a common gastrointestinal cancer characterized by poor prognosis and chemoresistance. Docetaxel and 5-fluorouracil (5-FU) are frequently used for the treatment of gastric cancer. Despite their potent anti-cancer effects, chemoresistance occurs in metastatic gastric cancer. Metformin, a popular