1366013
USP
Lidocaine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-Diethylamino-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, Lignocaine hydrochloride monohydrate, Xylocaine hydrochloride monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
lidocaine
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
Clave InChI
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Lidocaine, Racepinephrine, and Tetracaine Hydrochlorides Compounded Topical Gel
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)