PHR1670
Lidocaine Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-(Diethylazinoyl)-N-(2 6-dimethylphenyl)acetamide, 2-(diethylazinoyl)-n-(2 6-dimethylphenyl)acetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
lidocaine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)