Merck
1271008
USP
5-Fluoro-2′-desoxiuridina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2′-Desoxi-5-fluorouridina, FUDR, Floxuridina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11FN2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
246.19
Beilstein:
90221
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
floxuridine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
148 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
Clave InChI
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Información sobre el gen
human ... TYMS(7298)
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Floxuridine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Floxuridine for Injection
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antineoplásico que actúa como potente inhibidor de la timidilato sintetasa Puede desarrollarse resistencia a la FUdR en cultivos de células cancerosas, entre otros medios mediante la infección de bajo nivel con micoplasmas.
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)