1270311
USP
Ferulic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ferulic acid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Clave InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Dong Quai Root
- Dong Quai Root Powder
- Sichuan Lovage Rhizome
- Sichuan Lovage Rhizome Powder
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)