PHL89738
Naringenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,5,7-Trihydroxyflavanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
272.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1C(CC(=O)c3c1cc(cc3O)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Clave InChI
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Nota de análisis
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza silybum thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?