1004001
USP
Acetanilida
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-fenilacetamida
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
4.65 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
familia API
acetanilide
temp. de autoignición
1004 °F
fabricante / nombre comercial
USP
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)