397229
Acetanilida
purified by sublimation, ≥99.9%
Sinónimos:
N-fenilacetamida
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.65 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 114 °C)
Ensayo
≥99.9%
Formulario
solid
temp. de autoignición
1004 °F
purificado por
sublimation
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
321.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
161 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)