PHL84093
Echinatine N-oxide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N]21(=O)C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3
Clave InChI
DNAWGBOKUFFVMB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)