PHL83432
Erucifoline
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Alkaloid S-C, Erucifoline A
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N21[C@H]3[C@H](OC(=O)\C(=C/C)\CC4(O[C@]4(C(=O)OCC3=CC2)C)CO)CC1
InChI
1S/C18H23NO6/c1-3-11-8-18(10-20)17(2,25-18)16(22)23-9-12-4-6-19-7-5-13(14(12)19)24-15(11)21/h3-4,13-14,20H,5-10H2,1-2H3/b11-3-/t13-,14-,17+,18?/m1/s1
Clave InChI
NOQVBHHOUTTZGE-AJDQYRSESA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)