Merck
BP1100
Sulfato de hidroxicloroquina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
433.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
BP
familia API
hydroxychloroquine
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 100 mg
fabricante / nombre comercial
BP
color
off-white
mp
238-241 °C
solubilidad
water: soluble
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Hydroxychloroquine Sulfate (Hydroxychloroquine Sulphate) is a salt of hydroxychloroquine (HCQ, Plaquenil), a 4-aminoquinoline based antiviral drug.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Hydroxychloroquine sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Hydroxychloroquine Tablets
  • Acciones bioquímicas o fisiológicas
    El sulfato de hidroxicloroquina es un antiinflamatorio (vía TNF), un antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) y un inhibidor de la hemo polimerasa.
    El sulfato de hidroxicloroquina es un antiinflamatorio (vía TNF), un antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) y un inhibidor de la hemo polimerasa. Se utiliza para tratar el paludismo.
    Envase
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Otras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palabra de señalización
    Warning
    Frases de peligro
    Clasificaciones de peligro
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Código de clase de almacenamiento
    11 - Combustible Solids
    Clase de riesgo para el agua (WGK)
    WGK 3
    Punto de inflamabilidad (°F)
    Not applicable
    Punto de inflamabilidad (°C)
    Not applicable
    Elija entre una de las versiones más recientes:
    Certificados de análisis (COA)
    Visite la Librería de documentos
    Famotidine
    British Pharmacopeia
    British Pharmacopoeia, 44(12), 1000-1004 (2020)
    Seminars in Arthritis and Rheumatism, 43(2), 264-272 (2013)
    Compatibility study of hydroxychloroquine sulfate with pharmaceutical excipients using thermal and nonthermal techniques for the development of hard capsules
    Moraes ANF, et al.
    Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 421 (2019)
    Pharmacokinetics and bioequivalence study of hydroxychloroquine sulfate tablets in Chinese healthy volunteers by LC--MS/MS
    Fan HW, et al.
    Rheumatology and therapy, 2(2) (2015)
    Development of a novel ion-pairing HPLC-FL method for the separation and quantification of hydroxychloroquine and its metabolites in whole blood
    Charlier B,et al.
    Biomedical Chromatography, 32(8), e4258-e4258 (2018)