Merck
Y0001839
Sulfato de hidroxicloroquina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Sulfato de 7-cloro-4-[4-(N-etil-N-b-hidroxietilamino)-1-metilbutilamino]quinolina
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26ClN3O · H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
433.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
familia API
hydroxychloroquine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CCO)CCCC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C18H26ClN3O.H2O4S/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18;1-5(2,3)4/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
JCBIVZZPXRZKTI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El sulfato de hidroxicloroquina es un antiinflamatorio (vía TNF), un antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) y un inhibidor de la hemo polimerasa.
El sulfato de hidroxicloroquina es un antiinflamatorio (vía TNF), un antirreumático modificador de la enfermedad (DMARD) y un inhibidor de la hemo polimerasa. Se utiliza para tratar el paludismo.
Envase
Unit quantity: 70 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)