64843
Celite® R566 Inorganic Adsorbent
filter aid
Sinónimos:
Celite 566
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Celite® R566,
grado
reagent grade
Formulario
powder
técnicas
LPLC: suitable
superficie
500 m2/g , approx.
Matriz
Silica
grupo activo de la matriz
silica
tamaño de partícula
2000 μm
tamaño de poro
120 Å mean pore size
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- As an adsorbent in the Soxhlet method to determine the fat content of lupin-based milk alternatives (LMAs)
- For filtration of the crude reaction mixture in the synthesis of novel fluorinated and non-fluorinated di(thiazolyl)benzenes
- To filter the polymeric reaction mixtures in the study to evaluate the effect of lipids on cold crystallization of natural rubber
- As a filter in the synthesis of 1,4-cis-poly (isoprene) macroinitiators from natural rubber
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)