Key Documents
64749
Supelco
Drying Column with Frit, 300mm x 10mm OD
Sinónimos:
Specialty Glass Column
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
technique(s)
LPLC: suitable
Quality Level
L × O.D.
300 mm × 10 mm
compatibility
for use with US EPA Protocol
Features and Benefits
Descrito en el Protocolo US EPA - Cuando limpie o seque muestras para análisis de pesticidas o contaminantes prioritarios llene estas columnas con los adsorbentes apropiados.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)