59037
Column Frits
diam. 1/8 in., pore size 0.5 μm
Sinónimos:
0.5 μm pores
About This Item
Productos recomendados
description
for Conventional Column Hardware (compression style)
packaging
pkg of 10 ea
diam.
1/8 in.
thickness
0.039 in.
pore size
0.5 μm
General description
Column frits is a porous frit, which is widely used for column protection. It keeps the packing material in the column.
Seleccione fritas con poros de 0.5 μm para rellenos con partículas de 3 μm y fritas con poros de 2 μm para partículas más grandes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
High Performance Liquid Chromatography:Principles And Methods In Biotechnology (2009)