Documentos clave
57089
Supelco
Tubo de SPE Supelclean LC-4
Wide Pore, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean
Características
endcapped
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 54
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) bonding
tamaño de partícula
45 μm
tamaño de poro
500 Å pore size
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
  • Tamaño de poro más grande para adaptarse a moléculas de mayor tamaño (por ej. proteínas y péptidos)
  • Normalmente usado para aplicaciones de desalinización de proteínas/péptidos.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolos
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.
Organic acid measurement complements wine quality assessment, influencing color and taste through fermentation control.